Documenti fondamentali
1.14441
Supelco
Chromate Test Kit, colorimetric
0.10-1.6 mg/L (Cr), 0.22-3.6 mg/L (CrO₄²⁻), MQuant®
Scegli un formato
300 TESTS
183,00 €
183,00 €
Spedizione prevista il24 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
300 TESTS
183,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
183,00 €
Spedizione prevista il24 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Nome del prodotto
Chromate Test, colorimetric, 0.10-1.6 mg/L (Cr), 0.22-3.6 mg/L (CrO42-), for use with MCOLORTEST®
Analiti specifici
chromate
Livello qualitativo
Campo di misura
0.10-1.6 mg/L (Cr)
0.22-3.6 mg/L (CrO42-)
Compatibilità
for use with MCOLORTEST®
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Method: colorimetric with color card and comparator block with short test tubes 0.10 - 0.20 - 0.30 - 0.45 - 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.3 - 1.6 mg/l Cr 0.22 - 0.45 - 0.67 - 1.0 - 1.3 - 1.8 - 2.2 - 2.9 - 3.6 mg/l CrO₄²⁻ MColortest®
Note legali
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3