Documenti fondamentali
1.14242
Millipore
Potassium tetrathionate
extra pure, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Potassium tetrathionate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
K2O6S4
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106212
Numero indice EU:
237-702-3
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Solubilità
232 g/L
Densità
2.296 g/cm3
Densità bulk
770 kg/m3
applicazioni
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/2K.H2O6S4/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
UVTKHPSJNFFIDG-UHFFFAOYSA-L
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 80 %
Suitability for microbiology: passes test
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1