Documenti fondamentali
1.12994
Millipore
Florisil® (0.150-0.250 mm)
for residue analysis
Sinonimo/i:
Florisil® (0.150-0.250 mm)
Scegli un formato
100 G
90,00 €
1 KG
706,00 €
90,00 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
90,00 €
1 KG
706,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41115711
Numero indice EU:
215-681-1
90,00 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Livello qualitativo
pH
9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[Si](=O)([O-])[O-].[Mg+2]
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Sieve analysis (dry sieving; >0,15 mm): ≥ 80 %
Appearance: passes test
Identity (Si): passes test
Identity (Magnesium): passes test
Note legali
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company