Documenti
1.12384
Sigma-Aldrich
Titanium hydride
fine powder 98+
Sinonimo/i:
Titanium hydride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
H2Ti
Numero CAS:
Peso molecolare:
49.88
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352306
Numero indice EU:
231-726-8
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Punto di fusione
>400 °C
Temp. transizione
flash point >400 °C
Densità
3.76 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1400 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
InChI
1S/Ti.2H/q+2;2*-1
KAZWGWWZKAHTKC-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (potentiometric): ≥ 98.0 %
H (Hydrogen): 3.6 - 4.4 %
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3