Documenti fondamentali
1.12349
Sigma-Aldrich
Tantalum powder
98+
Sinonimo/i:
Tantalum powder
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ta
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141741
Numero indice EU:
231-135-5
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Stato
solid
Temp. autoaccensione
>250 °C
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C in H2O, aqueous suspension)
Punto di fusione
2996 °C
Solubilità
<0.010 g/L
Densità
16.6 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
500 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
InChI
1S/Ta
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Identity (elemental analysis): passes test
Assay: ≥ 98.0 %
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials