Documenti fondamentali
1.12186
Supelco
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane
for gas chromatography
Sinonimo/i:
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, Bis(trimethylsilyl)amine, HMDS
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H19NSi2
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
213-668-5
NACRES:
NA.05
Tensione di vapore
20 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥98.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
325 °C
Potenza
847 mg/kg LD50, oral (Rat)
550 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.8-25.9 % (v/v)
Viscosità cinematica
0.9 cSt(25 °C)
P. ebollizione
126 °C/1013 mbar
Punto di fusione
-82 °C
Temp. transizione
flash point 15 °C
Densità
0.78 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H19NSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h7H,1-6H3
FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Appearance of substance (colour): colourless
Assay (GC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
52.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11.4 °C - closed cup