Documenti fondamentali
1.09968
Supelco
Barium standard
1000 mg Ba, (BaCl₂ in 7% HCl) Titrisol®
Scegli un formato
1 AMP
61,70 €
61,70 €
Spedizione prevista il24 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 AMP
61,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
61,70 €
Spedizione prevista il24 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titrisol®
Stato
concentrate
Concentrazione
1000 mg Ba in 7% HCl
tecniche
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
Densità
1.06 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Applicazioni
Barium standardcan be used as a calibration standard for the determination of barium in mineralnatural waters using graphite furnace atomic absorption spectroscopy (GF-AAS) [1]
Caratteristiche e vantaggi
  • Titrisol® offers a wide range of concentrated single-element standards.
  • Dilute the concentrated solution to achieve the desired standard concentration.
  • Directly traceable to standard reference materials (SRM) from the National Institute of Standards and Technology (NIST).
  • Supplied in easy-to-handle plastic ampoules.
  • Accompanied with a batch-specific certificate of analysis (COA) containing information on the NIST batch and minimum shelf life.
  • Provides reliable and reproducible results.
Risultati analitici
content (Ba): 1000 mg / Ampoule
Determination method: complexometric titration.
(traceable to NIST - SRM 682)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
Note legali
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1