Documenti fondamentali
1.09754
Supelco
Methyl margarate
reference substance for gas chromatography
Sinonimo/i:
Methyl margarate, Methyl heptadecanate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H36O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
217-055-3
Livello qualitativo
Stato
solid
P. ebollizione
184 °C/13.3 hPa
Punto di fusione
28-30 °C
Temp. transizione
flash point >110 °C
Densità
0.78 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h3-17H2,1-2H3
HUEBIMLTDXKIPR-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Purity (GC): ≥ 99.0
Identity (IR-spectrum): conforms
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110.0 °C - closed cup