Documenti
1.09676
Supelco
2′,7′-Dichlorofluorescein
fluorenscence indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
2′,7′-Dichlorofluorescein
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H10Cl2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
401.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171501
Numero indice EU:
200-968-6
NACRES:
NA.21
product name
2′,7′-Dichlorofluorescein, indicator ACS,Reag. Ph Eur
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Forma fisica
solid
Perdita
≤3% loss on drying, 110°C
Densità bulk
390 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C20H10Cl2O5/c21-13-5-11-17(7-15(13)23)26-18-8-16(24)14(22)6-12(18)20(11)10-4-2-1-3-9(10)19(25)27-20/h1-8,23-24H
VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Clarity of solution (according to ACS): passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 3
Suitability as adsorption indicator (according to ACS): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3