Documenti fondamentali
1.09557
Supelco
pH-indicator paper pH 6.4 - 8.0 Special indicator
roll L 4.8 m, with color scale, pH range 6.4-8.0, graduations and accuracy: 0.3 pH unit, MQuant®
Sinonimo/i:
pH chemical test paper paper pH 6.4 - 8.0 Special indicator, pH test paper paper pH 6.4 - 8.0 Special indicator
Scegli un formato
3 ROLLS
75,50 €
75,50 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3 ROLLS
75,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41113034
NACRES:
NB.35
75,50 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Nome del prodotto
pH-indicator paper pH 6.4 - 8.0 Special indicator, roll L 4.8 m , with color scale, pH range 6.4-8.0, graduations and accuracy accuracy: 0.3 pH unit, MQuant®
Nome Commerciale
MQuant®
Livello qualitativo
Caratteristiche
non-bleeding: no
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.3 pH unit
Lunghezza rotolo
4.8 m , with color scale
Intervallo di pH
6.4-8.0
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Roll (4.8 m), with colour scale, pH 6.4 - 6.7 - 7.0 - 7.2 - 7.5 - 7.7 - 8.0
MQuant® pH indicator papers supplied in rolls are perfectly suited for longterm storage, since they are protected against external influences, such as moisture, light, and ambient gases. These pH indicator papers are manufactured by impregnating high-quality filter paper with indicator or mixed-indicator solutions. The paper is always ready to use; it is easily pulled out of the plastic reel and can be torn off in the necessary length. The pH value is measured semi-quantitatively by visual comparison of the color formed on the paper with the fields of the color scale.
Risultati analitici
Application test: conforms
Note legali
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2