The differences between the various EA solutions primarily lie in the dye concentrations for Light Green or Fast Green FCF, along with some other stain ingredients. Older formulations typically used Light Green, while EA65 formulations typically use Fast Green FCF. However, it's not possible to provide a detailed explanation of the differences due to the proprietary nature of dye concentrations as regarded by the division that manufactured product 1092710500 and the discontinued EA36. It is known, though, that EA36 and EA50 are generally considered to have the same basic formulation, and these formulations are typically used to stain PAP smears.
1.09271
Papanicolaou′s solution 3a polychromatic solution EA 31
for cytology
Stato
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
5.0-5.5 (20 °C in H2O)
Temp. transizione
flash point 17 °C
Densità
0.82 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
20-25°C
Descrizione generale
The 500 ml bottle provides 1500 - 2000 stainings. This product is registered as IVD and CE marked. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Applicazioni
Risultati analitici
Nuclei:blue to dark violet
Cyanophilic cytoplasm:blue-green to green
Eosinophilic cytoplasm:pink
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
62.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
17 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
-
What are the differences between Papanicolaou EA-31, EA-36, and EA-50?
1 risposta-