Documenti fondamentali
1.09182
Supelco
Fluorescent indicator F₂₅₄
Sinonimo/i:
Fluorescent indicator F₂₅₄
Scegli un formato
50 G
75,10 €
75,10 €
Spedizione prevista il05 giugno 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
75,10 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171501
Numero indice EU:
271-896-0
NACRES:
NA.21
75,10 €
Spedizione prevista il05 giugno 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Livello qualitativo
Impurezze
≤0.01% Fe (Iron)
≤0.3% Water
pH
7.0 ( in H2O, suspension)
Punto di fusione
1500 °C
Solubilità
<0.1 g/L
Densità
4.0 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1450 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[Zn+2].[Zn+2].[Si]([O-])([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/O4Si.2Zn/c1-5(2,3)4;;/q-4;2*+2
ZOIVSVWBENBHNT-UHFFFAOYSA-N
Linkage
Replaces: 9182-1; 9182
Risultati analitici
Identity: conforms
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
Water: ≤ 0.3 %
Application test for DC: conforms
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3