Documenti fondamentali
1.07534
Supelco
Pyrogallol red
metal indicator
Sinonimo/i:
Pyrogallol red, Pyrogallic acid
Scegli un formato
1 G
204,00 €
204,00 €
Spedizione prevista il16 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
204,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H12O8S
Numero CAS:
Peso molecolare:
400.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171502
Numero indice EU:
251-134-3
NACRES:
NA.21
204,00 €
Spedizione prevista il16 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Pyrogallol red, metal indicator
Livello qualitativo
Stato
solid
Perdita
≤5.0% loss on drying, 110°C
Punto di fusione
>300 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C19H12O8S/c20-12-7-5-10-15(9-3-1-2-4-14(9)28(24,25)26)11-6-8-13(21)17(23)19(11)27-18(10)16(12)22/h1-8,20,22-23H,(H,24,25,26)/p-1
JTZKNOUMMWIARI-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
  • Relationship between the structures of flavonoids and oxygen radical absorbance capacity values: a quantum chemical analysis.: This study explores the role of Pyrogallol Red in analyzing the antioxidant properties of flavonoids, providing insights into its utility in quantifying oxygen radical absorbance capacities, essential for evaluating the antioxidative potential of various substances in analytical chemistry applications (Zhang et al., 2013).
Risultati analitici
Appearance of solution: conforms
Loss on drying (110 °C): ≤ 5.0 %
Suitability as indicator (for metal titration): conforms
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3