Documenti fondamentali
1.07533
Supelco
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate
metal indicator Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate, PAR
Scegli un formato
5 G
370,00 €
370,00 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
370,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H8N3NaO2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.19 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
236-339-8
NACRES:
NB.21
370,00 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
agenzia
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Stato
solid
pH
9.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Solubilità
38 g/L
Densità bulk
630 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C11H9N3O2/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11/h1-7,16H,(H,12,14)/b13-9+
VLCAILLZPUINNF-UKTHLTGXSA-N
Risultati analitici
Assay (Perchloric acid titration, calc. on anhydrous substance): ≥ 99
Appearance of solution: passes test
Water (according to Karl Fischer): 7 - 8
Suitability as indicator (for metal titration): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3