Key Documents
1.06794
Supelco
3-Nitrophenol
pH indicator
Sinonimo/i:
3-Nitrophenol, m-Nitrophenol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
209-073-5
NACRES:
NA.21
product name
3-Nitrophenol, indicator
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (DSC (differential scanning calorimetry))
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
400 °C
Potenza
328 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.6-8.6 (20 °C in H2O)
P. eboll.
194 °C/93 hPa
Punto di fusione
95-98 °C
Temp. transizione
flash point >100 °C
Solubilità
insoluble 13.5 g/L
Densità
1.49 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
640 kg/m3
λmax
329-333 nm (buffer pH 6.6)
389-393 nm (buffer pH 11.0)
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H
RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Purity (DSC (differential scanning calorimetry)): ≥ 98 %
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Melting point (DSC (differential scanning calorimetry)): 94 - 98 °C
Transition range: pH 6.6 - pH 8.6colourless - yellow
Absorption maximum λmax. (buffer pH 6.6): 329 - 333 nm
Absorption maximum λmax. (buffer pH 11.0): 389 - 393 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λ1max; 0.05 g/l; buffer pH 6.6): 130 - 150
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λ2max; 0.05 g/l; buffer pH 11.0): 100 - 120
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3