Documenti fondamentali
1.05705
Supelco
Molecular sieve 0.5 nm
beads ~ 2 mm
Sinonimo/i:
Molecular sieve 0.5 nm, Sodium aluminium silicate
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
41123003
Numero indice EU:
215-283-8
Livello qualitativo
Stato
beads
Area superficiale
800 m2/g
Perdita
≤7.5% loss on ignition, 950°C
Dimensione particelle
~2 mm
Dimensione pori
0.5 nm
pH
8-11 ( in H2O)
Punto di fusione
>1600 °C
Densità bulk
700‑750 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
Risultati analitici
Identity: passes test
Loss on ignition (950 °C): ≤ 7.5 %
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity): ≥ 20 %
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7