Documenti
1.04484
Supelco
Mercury(II) thiocyanate
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Mercury(II) thiocyanate, Mercury(II) rhodanide, Mercury(II) thiocyanate
About This Item
Formula condensata:
Hg(SCN)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.75
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
209-773-0
NACRES:
NA.21
agenzia
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.0% (complexometric)
Forma fisica
solid
Potenza
46 mg/kg LD50, oral (Rat)
Residuo alla calcinazione
≤0.05% (substances not reducing by formic acid)
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
Punto di fusione
165 °C (decomposition)
Temp. transizione
flash point 120 °C
Solubilità
0.7 g/L
Densità
3.71 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
750 kg/m3
Cationi in tracce
Fe: ≤0.002%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/4CHNS.Hg.2K/c4*2-1-3;;;/h4*3H;;;/q;;;;+2;2*+1/p-4
HWXOCCNUUYRBKP-UHFFFAOYSA-J
Applicazioni
  • Spatial health risk assessments of nickel in the groundwater sources of a mining-impacted area: Mercury(II) thiocyanate may be used as a reagent in assessing heavy metal contamination, providing crucial data for environmental management and public health (Salehi et al., 2024).
Risultati analitici
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Substances not reducing by formic acid (residue on ignition): ≤ 0.05 %
Corresponds to Reag. Ph Eur
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
248.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
120 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)