Vai a
53319
L-Istidina
≥99.5% (NT), BioUltra
Sinonimo/i:
Acido (S)-2-ammino-3-(4-imidazolil)propionico, NSC 137773
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
82,20 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
248,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H9N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.15
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-745-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
84088
82,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
L-Istidina, BioUltra, ≥99.5% (NT)
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (NT)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D −39±1°, c = 2% in H2O
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.5% foreign amino acids
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.5% loss on drying, 110 °C
color
white
pH
7.0-8.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
273-290 °C (dec.), 282 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤500 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.2, λ: 280 nm Amax: ≤0.2
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
application(s)
detection
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI key
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
Application
L-Histidine has been used for characterization of ZnO nanorod in an attempt to develop a technique for the ultra-low level detection of l-histidine.
Biochem/physiol Actions
Precursore dell'istamina per azione dell'istidina decarbossilasi.
Precursor of histamine by action of histidine decarboxylase.
L-Histidine is involved in the one-carbon unit metabolism. It is associated with protein methylation. L-Histidine is a part of hemoglobin structure and function. L-Histidine is a component of dipeptides with antioxidative property. Histidine serves as a precursor for the formation of histamine, which is associated with allergic responses. Urocanic acid, an immune response modulator in skin is also biosynthesised from histidine.
Other Notes
Amino acid spacing in isotachophoresis on polyacrylamide gels - a critical evaluation; Prevents circular DNA strand cleavage in a xanthine-xanthine oxidase system; Growth requirement of various microorganisms.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
H6034737671308505
L-Istidina BioUltra, ≥99.5% (NT)
Sigma-Aldrich
53319
L-Istidina
L-Istidina suitable for cell culture, meets EP, USP testing specifications, from non-animal source
Sigma-Aldrich
H6034
L-Istidina
L-Istidina certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
73767
L-Istidina
L-Istidina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1308505
L-Istidina
description
BioUltra, ≥99.5% (NT)
description
suitable for cell culture, meets EP, USP testing specifications, from non-animal source
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder or crystals
form
powder
form
-
form
-
assay
≥99.5% (NT)
assay
98.5-101.0%
assay
-
assay
-
product line
BioUltra
product line
-
product line
TraceCERT®
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
optical activity
[α]20/D −39±1°, c = 2% in H2O
optical activity
[α]25/D 12.6 to 14.0 °, c = 11 in 6 M HCl, [α]20/D 12.0 to 12.8 °, c = 11 in 6 M HCl
optical activity
-
optical activity
-
mp
273-290 °C (dec.), 282 °C (dec.) (lit.)
mp
282 °C (dec.) (lit.)
mp
282 °C (dec.) (lit.)
mp
282 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Istidina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf