1.04013
Furfural
GR for analysis ACS
Sinonimo/i:
Furfural, 2-Furancarbaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Tensione di vapore
1 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥98% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
315 °C
Potenza
65 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
2.1-19.3 % (v/v)
P. eboll.
162 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-37 °C
Temp. transizione
flash point 60 °C
Solubilità
83 g/L
Densità
1.16 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/20 °C): 1.155 - 1.163
Titrable free acid: ≤ 0.02 meq/g
Evaporation residue: ≤ 0.5 %
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup