Documenti fondamentali
1.04008
Supelco
Formamide
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Amide C1, Ammide formica
About This Item
Formula condensata:
HCONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
45.04
Beilstein:
505995
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
200-842-0
NACRES:
NA.21
Densità del vapore
1.55 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥99% (N)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
932 °F
Potenza
5325 mg/kg LD50, oral (Rat)
17000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
2.7-19.0 % (v/v)
tecniche
hybridization: suitable
Impurezze
≤0.3% Water (Karl Fischer)
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
pH
8-10 (20 °C, 200 g/L in H2O)
P. ebollizione
210 °C (lit.)
Punto di fusione
2-3 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 175 °C
Densità
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
La formamide destabilizza le doppie eliche dell′acido nucleico e può essere usata, di solito, a una concentrazione del 50%, in protocolli di ibridazione che richiedono temperature di ibridazione inferiori.
Risultati analitici
Assay (N; Kjeldahl): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.132 - 1.135
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.3 %
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
305.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
152 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.