Documenti
1.03935
Supelco
Iron(III) phosphate
for analysis calcined (max. 0.001% SO₄) EMSURE®
Sinonimo/i:
Iron(III) phosphate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
FeO4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.82
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
233-149-7
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Forma fisica
solid
Composizione
Fe, ≥33% iodometric
PO4, ≤68% gravimetric
Perdita
≤0.1% loss on ignition, 700 °C
Densità
2.87 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
900 kg/m3
Anioni in tracce
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/Fe.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+3;/p-3
WBJZTOZJJYAKHQ-UHFFFAOYSA-K
Risultati analitici
Assay (iodometric, Fe): ≥ 33 %
Assay (gravimetric, PO₄): ≤ 68 %
Total sulfur (as SO₄): ≤ 0.001 %
Loss on ignition (700 °C): ≤ 0.1 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3