Key Documents
1.03110
Supelco
1.4-Dioxane
dried SeccoSolv
Sinonimo/i:
1.4-Dioxane, Glycolethylether, 1,4-Diethylene dioxide, 1,4-Dioxacyclohexane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191504
Numero indice EU:
204-661-8
Tensione di vapore
41 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99.9% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
300 °C
Potenza
5200 mg/kg LD50, oral (Rat)
7600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.7-25.2 % (v/v)
tecniche
DNA amplification: suitable
titration: suitable
Impurezze
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.005% Water
≤0.0050% Peroxide (as H2O2)
Residuo dopo evaporazione
≤10 mg/L
Colore
APHA: ≤10
pH
6-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
P. eboll.
101.5 °C/1013 hPa
Punto di fusione
12 °C
Temp. transizione
flash point 11 °C
Densità
1.03 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Colour: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.0050 %
Evaporation residue: ≤ 10 mg/l
Water: ≤ 0.005 %
The product is stabilised with about 2,5ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT).
Note legali
SECCOSOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
1,4-diossano ACS reagent, ≥99.0%, contains ≤25 ppm BHT as stabilizer
Sigma-Aldrich
360481
1,4-diossano
1,4-diossano ACS reagent, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
676934
1,4-diossano
Cicloesano EMPLURA®
Supelco
1.02832
Cicloesano
1,4-Dioxane-d8 ≥99 atom % D
Sigma-Aldrich
186406
1,4-Dioxane-d8