Vai a
1.02014
LICHROLUT® RP-18 solid phase extraction (SPE) tubes
(40 - 63 µm) 200mg 3ml, package of 50 tubes
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
269,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
269,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzatoRichiedi un campione
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
LiChrolut® RP-18 (40 - 63 µm) 200 mg 3 ml standard PP-tubes, package of 50 tubes
packaging
package of 50 tubes
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
storage temp.
no temp limit
General description
50 extraction tubes per package
Lichrolut columns are designed for reliable and rapid solid phase extraction. This is achieved by using strong but reversible interactions between the analyte and the surface of the stationary phase. A variety of surface modifications allow non-polar extractions (Lichrolut RP18 and RP18e), polar extractions (Lichrolut Si and Lichrolut CN), Cation Exchange extraction (Lichrolut SCX), mixed mode extraction (Lichrolut TSC) and non-polar extractions on a polymer phase (Lichrolut EN) which is especially well suited for the extraction of pesticdes and phenols in water or drugs in body fluids.
Analysis Note
Appearance: conforms
Legal Information
LICHROLUT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)