Documenti fondamentali
1.01771
Supelco
Etere di petrolio
DIN 51635
Sinonimo/i:
Petroleum ether
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352401
Tensione di vapore
10 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
245 °C
Potenza
>5840 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
0.7-8.3 % (v/v)
Impurezze
≤0.002% Non volatile matter
≤0.1% Aromatics (as benzene)
≤5% n-Hexane (GC)
Residuo non volatile (NVR)
≤0.002%
Colore
APHA: ≤10
P. ebollizione
65 °C/1013 hPa
Punto di fusione
<-30 °C
Temp. transizione
flash point -26 °C
Solubilità
slightly soluble
Densità
0.76 g/cm3 at 15 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Risultati analitici
Colour: ≤ 10 Hazen
Density (15°C/DIN 51757): 0.690 - 0.710
Boiling range (DIN 51751 (60-90°C)): 85 - 95 % (v/v)
Aniline point (DIN ISO 2977): 59.0 - 61.0 °C
Aromatics (as benzene): ≤ 0.1 %
n-Hexane (GC): ≤ 5.0 %
Non volatile matter: ≤ 0.002 %
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-14.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-26 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7