Documenti fondamentali
1.01764
Supelco
Surfactants (cation) Test, photometric
photometric, 0.05-1.50 mg/L (CTAB), Spectroquant®
Scegli un formato
25 TESTS
211,00 €
211,00 €
Disponibile per la spedizione il01 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 TESTS
211,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
211,00 €
Disponibile per la spedizione il01 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Nome del prodotto
Tensioattivi (cationici) Test in cuvetta, photometric, 0.05-1.50 mg/L (CTAB), Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 25 tests
Classi funzionali degli analiti
surfactants (cation)
Campo di misura
0.05-1.50 mg/L (CTAB)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (Disulfine blue)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Metodo: fotometrico, 0,05 - 1,50 mg/l CTAB Spectroquant®
Il metodo è analogo al metodo DIN 38409-20.
Questo test in cuvetta Spectroquant® per tensioattivi (cationici) permette la determinazione di tensioattivi cationici (ovvero la cui estremità idrofila è portatrice di una carica positiva) in campioni acquosi. I tensioattivi, p.es. gli agenti schiumogeni, gli emulsionanti o i detergenti, sono additivi che abbassano la tensione superficiale dell'acqua La maggior parte dei tensioattivi che entra nei corsi d'acqua proviene dagli scarichi domestici o ha origine nei processi industriali e spesso facilita l′ingresso di altri contaminanti. Livelli elevati di tensioattivi possono costituire una minaccia per le piante, gli animali e gli esseri umani.
I kit analitici in cuvetta Spectroquant® contengono cuvette rotonde preriempite da 16 mm e tutti i reagenti necessari per eseguire l′analisi secondo la procedura descritta nel foglietto di istruzioni accluso.
Tutti i kit di reagenti e i kit per analisi in cuvetta Spectroquant® sono dotati di uno specifico Live ID (codice a barre 2D) che permette il riconoscimento automatico del metodo di test e contiene informazioni essenziali quali il numero di lotto, la data di scadenza e gli aggiornamenti relativi alla taratura automatica.
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3