Documenti
1.01190
Supelco
di-Ammonium oxalate monohydrate
EMPLURA®
Sinonimo/i:
di-Ammonium oxalate monohydrate, Oxalic acid ammonium salt
About This Item
Formula condensata:
(NH4)2C2O4 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.10 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
214-202-3
NACRES:
NA.21
Tensione di vapore
<1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥99.0% (manganometric)
Forma fisica
solid
Residuo alla calcinazione
≤0.1% (as sulfate)
pH
6.5 (20 °C, 41.8 g/L in H2O)
Punto di fusione
>123 °C (decomposition)
Densità
1.5 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
480 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C2H2O4.2H3N.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3;1H2
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (manganometric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.02 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Residue on ignition (as sulfate): ≤ 0.1 %
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1