Documenti
1.00400
Supelco
Molybdic acid
about 85% MoO3, containing ammonium molybdate, EMPLURA®
Sinonimo/i:
Molybdic acid about 85% MoO3
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
Numero indice EU:
231-970-5
NACRES:
NA.21
product name
Molybdic acid about 85% MoO3, (containing ammonium molybdate) EMPLURA®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥85% (precipitation titration)
Forma fisica
solid
Potenza
2689 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Punto di fusione
300 °C
Solubilità
water: insoluble at 20 °C
Densità
3.1 g/cm3
Densità bulk
980 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.01%
phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/Mo.2H2O.2O/h;2*1H2;;/q+2;;;;/p-2
VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
(containing ammonium molybdate) EMPLURA®
Risultati analitici
Assay (precipitative titration)≥ 85 %Chloride (Cl)≤ 0.01 %Phosphate, Arsenate, Silicate (as PO₄)≤ 0.005 %Sulfate (SO₄)≤ 0.02 %Fe (Iron)≤ 0.005 %NH₄ (Ammonium)about 6
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3