1.00268
Soluzioni cromatiche di riferimento GY
for examination of the colour of solutions related to Ph. Eur. method 1 (GY1-GY7), Certipur®
Sinonimo/i:
Soluzioni per la calibrazione cromatica GY (giallo verdastro) GY1-GY7 secondo Ph. Eur. Metodo 1
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
agenzia
according to Ph. Eur. color intensity testing GY1-GY7
Nome Commerciale
Certipur®
applicazioni
coatings
environmental
food and beverages
pharmaceutical
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Ready-to-use solutions
- Prepared and qualified in accordance with Ph. Eur.
- Stable solutions with a shelf life of 3 years
- Accompanied with a detailed certificate of analysis for an effective quality management system
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3