07-807
Anti-phospho-Met (Tyr1003) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
c-Met, cmet, HGFR, RCCP2, met proto-oncogene (hepatocyte growth factor receptor)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr1003)
Informazioni sul gene
human ... MET(4233)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Descrizione del bersaglio
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2