07-441-AF488
Anti-dimethyl-Histone H3 (Lys9) Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Sinonimo/i:
Histone H3.1t, H3/t, H3t, H3/g, dimethyl-Histone H3 (Lys9), AlexaFluor™ 488 Conjugate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 488
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology), yeast (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
dimethylation (Lys9)
Informazioni sul gene
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
The unconjugated antibody (Cat. No. 07-441) is shown to be suitable also for Western blotting, dot blot, immunocytochemistry, and peptide inhibition assay (peptide blocking) applications.
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected dimethyl-Histone H3 (Lys9) in HeLa cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2