07-2276-I
Anti-mSin1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Target of rapamycin complex 2 subunit MAPKAP1, TORC2 subunit MAPKAP1, Mitogen-activated protein kinase 2-associated protein 1, Stress-activated map kinase-interacting protein 1, SAPK-interacting protein 1, mSIN1, mSin1
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
porcine (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), hamster (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAPKAP1(79109)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Signaling Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected mSin1 in 10 µg of A431 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1