07-2174
Anti-Heat Shock Protein 90α Antibody
from rabbit
Sinonimo/i:
heat shock protein 90kDa alpha (cytosolic), class A member 1, Renal carcinoma antigen NY-REN-38, heat shock 90kD protein 1, alpha, heat shock 90kD protein, alpha-like 4, heat shock 90kDa protein 1, alpha, heat shock protein HSP 90-alpha, Heat shock 86 kD
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
canine (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
dog ... Hsp90Aa1(480438)
human ... HSP90AA1(3320)
mouse ... Hsp90Aa1(15519)
rat ... Hsp90Aa1(299331)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Protein Trafficking
Chaperones
Immunohistochemistry Analysis: 1:100 dilution from a previous lot detected Heat Shock Protein 90α in human prostate adenocarcinoma tissue.
Immunocytochemistry Analysis: 1:500 dilution from a previous ot detected Heat Shock Protein 90α in A431 cells.
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg from a previous lot immunoprecipitated Heat Shock Protein 90A from HeLa cell lysate.
Qualità
Western Blot Analysis: 0.0625 µg/mL of this antibody detected Heat Shock Protein 90α on 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1