07-1507
Anti-phospho-Mypt1 (Ser507) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Protein phosphatase 1 regulatory subunit 12A, Myosin phosphatase-targeting subunit 1, Myosin phosphatase target subunit 1, Protein phosphatase myosin-binding subunit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer507)
Informazioni sul gene
human ... PPP1R12A(4659)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Cell Structure
Developmental Signaling
Muscle Physiology
Qualità
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Mypt1 in 10 µg of untreated and PMA-treated NIH/3T3 cell lysates.
Descrizione del bersaglio
Uniprot gives a calculated molecular weight of 115 kDa, which can be observed at higher molecular weights due to hyperphosphorylation. Uncharacterized bands appear at ~30 kDa and ~130 kDa in some lysates.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Untreated and PMA-treated NIH/3T3 cell lysates
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1