07-1431
Anti-Tie-2 Antibody, NT
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
CD202b antigen, TEK tyrosine kinase, endothelial, Tunica interna endothelial cell kinase, Tyrosine-protein kinase receptor TEK, Tyrosine-protein kinase receptor TIE-2, p140 TEK, soluble TIE2 variant 1, soluble TIE2 variant 2, venous malformations, multip
Scegli un formato
336,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
336,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TEK(7010)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Growth Factors & Receptors
Qualità
Western Blot Analysis: 1:1000 dilution of this lot detected Tie-2 in 10 µg of human brain lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human brain lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2