07-1229
Anti-DAPK2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
DAP kinase, DAP- kinase-related protein, Death-associated protein kinase
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DAPK2(23604)
rat ... Dapk2(300799)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blot: A previous lot of this antibody was tested on multiple lysates. See datasheet.
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Qualità
Western Blot Analysis:
1:500-1,1000 dilution of this lot detected DAPK2 on 10 μg of C2C12 lysates.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
C2C12 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2