07-1223
Anti-Protein Phosphatase 2 C α/β Antibody
from rabbit
Sinonimo/i:
Protein phosphatase 2C, Pyruvate dehydrogenase, Pyruvate dehydrogenase phosphatase, catalytic subunit 1, Lipoamide-phosphatase 1, mitochondrial precursor, Protein phosphatase 2C, magnesium-dependent, catalytic subunit, Pyruvate dehydrogenase (Lipoamide)
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
bovine, human, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDP1(54704)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Kinases & Phosphatases
Qualità
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected PP-2 C ALPHA/BETA on 10 ug of L6 lysates.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
L6 Cell Lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2