06-583
Anti-Lck Antibody
Upstate®, from rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LCK(3932)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Jurkat cell lysate.Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Lck in Jurkat cell lysate.Tested Applications
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Lck in Jurkat cell lysate.Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Qualità
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Positive Antigen Control: Catalog #12-303, Jurkat cell lysate.