06-1331
Anti-IL-23R Antibody, cytoplasmic
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
interleukin 23 receptor
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL23R(149233)
Descrizione generale
Specificità
May detect other isoforms of IL-23R (see molecular weight).
Immunogeno
Applicazioni
Flow Cytometry Analysis: 2-10 µg from a previous lot detected IL-23R in human PBMCs. Does not work in mouse for flow cytometry.
ELISA: A previous lot of this antibody was tested on ELISA by an independent laboratory.
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected IL-23R on 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrizione del bersaglio
May detect other isoforms of IL-23R produced by alternative splicing: isoform 1 (~72 kDa), isoform 2 (~43 kDa), isoform 3 (~41 kDa), isoform 4 (~20 kDa), isoform 5 (~30 kDa), isoform 6 (~43 kDa) and isoform 7 (~26 kDa).
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2