06-1074
Anti-Interleukin 21 (IL-21) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Za11, IL-21, IL21, Interleukin-21
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
monkey (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Informazioni sul gene
human ... IL21(59067)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a previous lot detected IL-21 in mouse spleen tissue.
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected IL-21 on 10 µg of K562 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
K562 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13