05-843R
Anti-phospho-Bcl-2 (Ser70) Antibody, clone 69-10C-2-10C-18, rabbit monoclonal
clone 69-10C-2-10C-18, from rabbit, unconjugated
Sinonimo/i:
B-cell CLL/lymphoma 2, B-cell lymphoma protein 2
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
69-10C-2-10C-18, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer70)
Informazioni sul gene
human ... BCL2(596)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Flow Cytometry Analysis: 0.1ug/ml from a previous lot was used to detect Bcl-2 in Jurkat cell lysate.
Apoptosis & Cancer
BCL2 & Inhibition
Qualità
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Bcl-2 on 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Risultati analitici
Paclitaxel treated and untreated Jurkat cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1