05-637-AF647
Anti-Bmi-1 Antibody, clone F6, Alexa Fluor™ 647
clone F6, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Sinonimo/i:
Polycomb complex protein BMI-1, Polycomb group RING finger protein 4, Bmi-1
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 647
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
F6, monoclonal
Reattività contro le specie
human, monkey
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rabbit (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BMI1(648)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
The unconjugated version (Cat. No. 05-637) is also shown to be suitable for Western blotting, Immunocytochemistry, and Immunohistochemistry applications.
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Bmi-1 in HeLa cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2