05-1938
Anti-G3BP1 Antibody, clone 14E5-G9
clone 14E5-G9, from mouse
Sinonimo/i:
ATP-dependent DNA helicase VIII, GAP SH3 domain-binding protein 1, GAP binding protein, GTPase activating protein (SH3 domain) binding protein 1, Ras-GTPase-activating protein SH3-domain-binding protein, RasGAP-associated endoribonuclease G3BP
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
14E5-G9, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... G3BP1(10146)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
RNA Metabolism & Binding Proteins
G-proteins
Qualità
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected G3BP1 on K562 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1