05-1540-M
Anti-Gemin2 Antibody, clone 2E17
clone 2E17, from mouse
Sinonimo/i:
GEMIN2, Gemin2, Component of gems, SMN interacting protein 1-delta, SMN-interacting protein 1, survival interacting protein 1, survival of motor neuron protein interacting protein
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E17, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GEMIN2(8487)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cited in Battle, D.J., et. al (2007). J. Biol. Chem. 282: 27953 - 27959 and Zhang, Z., et. al (2008). Cell, 133:85-600. using a representative lot.
ELISA:
Cited in Zhang, Z., et. al (2008). Cell, 133:85-600.
Immunoprecipitation:
Cited in Battle, D.J., et. al(2007). J. Biol. Chem. 282: 27953 - 27959 using a representative lot.
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Neurodegenerative Diseases
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Gemin-2 in HeLa cell lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa cell lysates.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1