05-1511
Anti-Y14 Antibody, clone 4C4
clone 4C4, from mouse
Sinonimo/i:
Binder of OVCA1-1, RNA binding motif protein 8A, RNA binding motif protein 8B, RNA-binding motif protein 8A, RNA-binding protein Y14, Ribonucleoprotein RBM8A, ribonucleoprotein RBM8
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4C4, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RBM8A(9939)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in immunoprecipitation. Kashima, I., et al. (2006). Genes & Dev. 20:355-367.
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Binding Protein (RBP)
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected Y14 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1