05-1339
Anti-Trimethyl Histone H3 (Lys4) Antibody, clone CMA304
clone CMA304, from mouse
Sinonimo/i:
H3K4me3, Histone H3 (tri methyl K4), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
Scegli un formato
597,00 €
Scegli un formato
About This Item
597,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CMA304, monoclonal
Reattività contro le specie
human, vertebrates
tecniche
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
trimethylation (Lys4)
Informazioni sul gene
human ... H3C1(8350)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for ELISA.1
Immunocytochemistry:
This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for immunocytochemistry.1
Immunoprecipitation:
This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for immunoprecipitation.1
Multiplexing:
This antibody specifically recognizes histone H3 trimethylated on Lys4 by Luminex® assay.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualità
0.5 - 2 μg/mL (1:500-2000) dilution of this antibody detected trimethyl Histone H3 (Lys4) on 10 μg of HeLa acid extract.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa Acid extract lysate
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2