05-1307-AF488
Anti-Ubiquitin, Lys48-Specific, clone Apu2, Alexa Fluor™ 488 conjugate
clone Apu2, from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Sinonimo/i:
Polyubiquitin-B, Ubiquitin, Lys48-Specific, Ubiquitin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 488
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Apu2, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rabbit (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UBB(7314)
mouse ... Ubg(107729)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
The unconjugated antibody (Cat. No. 05-1307) is shown to be suitable also for cell funtion assay, flow cytometry, immunocytochemistry, immunohistochemistry, immunoprecipitation, Western blotting applications.
Signaling
Developmental Signaling
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Ubiquitin in HeLa cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2