04-822
Anti-Rho (-A, -B, -C) Antibody, clone 3L74, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone 3L74, Upstate®
Sinonimo/i:
ras homolog
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3L74, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RHOA(387)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Cytoskeletal Signaling
A 1:1000-1:4000 dilution of this lot detected Rho (-A, -B, -C) in RIPA lysates from human HL-60 and rat PC-12 cells. This antibody also recognized recombinant RhoA protein, but not recombinant rac1 or cdc42 proteins.
Qualità
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1