04-1666
Rabbit-Anti-Human IgG1 Antibody, clone RM117
Scegli un formato
Scegli un formato
About This Item
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Livello qualitativo
Clone
RM117
monoclonal
Purificato mediante
using Protein A
Reattività contro le specie
human, rabbit
Concentrazione
(Please refer to lot specific datasheet.)
tecniche
ELISA: suitable
Isotipo
IgG
Descrizione generale
Specificità
Qualità
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2