Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
PSG3, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
General description
Immunogen
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Transcription Factors
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
Non trovi il prodotto giusto?
related product
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 04-080 | 04053252669422 |
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica