03-0165-00
Kit per esame di lavapiastre a tecnologia SMC®
Scegli un formato
1.480,00 €
Spedizione prevista il10 marzo 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
1.480,00 €
Spedizione prevista il10 marzo 2025Dettagli
Prodotti consigliati
tecniche
single molecule counting: suitable
Descrizione generale
Applicazioni
- Cinque saggi a 96 pozzetti per kit: consente di testare più lavapiastre oppure lo stesso dispositivo prima e dopo la manutenzione<br />
- Procedura abbreviata: il saggio richiede circa 1 ora<br />
- Può valutare le prestazioni dei lavapiastre TM=["BioTek"] 405 TS e Tecan HydroFlex<br />
- I dati possono essere analizzati sia sulla piattaforma TM=["SMCxPRO"], sia Erenna<br />
- Verificate che le prestazioni del vostro lavapiastre siano ottimali prima di procedere con campioni preziosi
Componenti
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Contenuto correlato
Learn how to optimize your plate washer performance with the SMC® Plate Washer Evaluation Kit and assay precious samples with confidence.
Use the power of high sensitivity immunology assays with SMC® technology to precisely characterize low-abundant cytokines like those from Th1/Th2 and Th17 cells.